Learn More
Hamilton™ Agujas personalizadas con cono Kel-F
Descripción
- Disponibles en varios calibres
- Se suministra en un paquete de 6
- Estilo de punta personalizado
- Esterilizable en autoclave
- Esterilizable en gas
- Para conos Kel-F
- Longitud personalizada
- Punta Luer de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Stainless Steel |
| Calibre de aguja | 22 G |
| Diámetro interior (métrico) | 0,41 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,72 mm |
| Tipo de producto | Aguja con cono Kel-F Luer Lock |
| Cantidad | 6/paq. |
| Longitud de la aguja (métrico) | Entre 9,5 y 304 mm |
| Estilo de punta de aguja | 5 o AS |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringas y conectores LT y TLL |
| Mostrar más |