Learn More
Day Impex™ Recipientes de perfil bajo de acero inoxidable
Código de producto. 11847442
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0.17L
0.38L
0.57L
1L
1.9L
Diámetro exterior (métrico):
105 mm
130 mm
150 mm
175mm
186 mm
Altura (métrico):
75 mm
90 mm
95 mm
105 mm
138 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) unitSize
11847442 0.57L 150 mm 95 mm 1 PCS
11827442 0.38L 130 mm 90 mm 1 PCS
11897432 0.17L 105 mm 75 mm 1 PCS
11706409 1.9L 186 mm 138 mm cada uno
11857442 1L 175mm 105 mm 1 PCS
5 options
Código de producto. 11847442
Marca: Day Impex™ 200021
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Safely store and transport liquid gases. Day Impex™ Stainless Steel Low Form Container has a shallow form configuration that allows for the least amount of coolant to be used.
  • Se puede utilizar con un agitador magnético
  • Diseñado para ser apto con matraz de ebullición estándar de hasta 2 l de capacidad
  • Para la congelación rápida de varillas agitadoras, morteros, etc.
  • Las dimensiones de altura incluyen tapa
  • No se oxida
  • Anticorrosivo
  • Higiénico
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 150 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para trabajos en poyata
Altura interior (métrico) 70 mm
Altura (métrico) 95 mm
Capacidad (métrico) 0.57L
Fondo interior (métrico) 70 mm
Diámetro interior (métrico) 115 mm
Material Acero inoxidable
Modelo Perfil bajo