Learn More
Day Impex™ Recipientes de perfil bajo de acero inoxidable
Código de producto. 11827442
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0.17L
0.38L
0.57L
1L
1.9L
Diámetro exterior (métrico):
105 mm
130 mm
150 mm
175mm
186 mm
Altura (métrico):
75 mm
90 mm
95 mm
105 mm
138 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) unitSize
11827442 0.38L 130 mm 90 mm 1 PCS
11897432 0.17L 105 mm 75 mm 1 PCS
11847442 0.57L 150 mm 95 mm 1 PCS
11706409 1.9L 186 mm 138 mm cada uno
11857442 1L 175mm 105 mm 1 PCS
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11827442
Marca: Day Impex™ 200020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Safely store and transport liquid gases. Day Impex™ Stainless Steel Low Form Container has a shallow form configuration that allows for the least amount of coolant to be used.
Recipientes internos de vidrio de borosilicato. Disponible en plástico, acero esmaltado en horno o en acero inoxidable con acabado satinado higiénico. Los tarros de acero inoxidable tienen fijación de tapa con abrazadera, ventilación y asa. Aislamiento al vacío. Las dimensiones de altura incluyen la tapa.
Specifica
Diámetro exterior (métrico) 130 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para trabajos en poyata
Altura interior (métrico) 65 mm
Altura (métrico) 90 mm
Capacidad (métrico) 0.38L
Fondo interior (métrico) 65 mm
Diámetro interior (métrico) 100 mm
Material Acero inoxidable
Modelo Perfil bajo
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.