Learn More
SPEX CertiPrep™ Manguera larga de transferencia criogénica de acero inoxidable
Código de producto. 15350502 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
1,8 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15350502 1,8 m cada uno
1 options
Código de producto. 15350502
Marca: SPEX CertiPrep™ 6907
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Útil para transferir líquidos criogénicos como nitrógeno líquido.
  • Fabricado totalmente con acero inoxidable flexible.
  • Soporta temperaturas de nitrógeno líquido.
  • Equipado con a 9.5 mm conector macho NPT en un extremo y295 conector hembra ACGA en el otro
  • Compatible con Dewar criogénico portátil 6905y 6820 sistema Auto-Fill.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Recipiente Dewar criogénico portátil 6905 y sistema Auto-Fill 6820.
Longitud (imperial) 6 pies
Longitud (métrico) 1,8 m