Learn More
RUBIS Pinzas de Alta Precisión
Código de producto. 11733426
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
90 mm
115 mm
120 mm
120 mm
Estilo de punta:
Fino
Puntiagudo, ultrafino
Punto plano/redondeado
Punto ultra delgado y redondeado
Punto ultra fino
Ultrafinos
puntas gruesas
Diseñar:
Recto
Recto, autoblocante
Recto, fuerte, robusto
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Estilo de punta Diseñar unitSize
11733426 120 mm Punto plano/redondeado Recto, autoblocante cada uno
11713426 120 mm Punto ultra fino Recto cada uno
11783256 115 mm puntas gruesas Recto 1 PCS
11783266 120 mm Punto ultra delgado y redondeado Recto 1 PCS
11773266 90 mm Ultrafinos Recto cada uno
11733266 90 mm Fino Recto, fuerte, robusto cada uno
11723426 120 mm Puntiagudo, ultrafino Recto, autoblocante cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11733426 Proveedor RUBIS N.º de proveedor 2AL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pinzas de Alta Pecisión - Antimagnéticas/Antiácidas SS
  • Hochpräzise Pinzette
  • 100 % in der Schweiz hergestellt
  • Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
  • Perfekte Ausrichtung
  • Sehr effektiv
  • Zuverlässig
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Especificaciones
Estilo de punta Punto plano/redondeado
Diseñar Recto, autoblocante
Longitud (imperial) 4.72 in.
Material Acero inoxidable antiácido/antimagnético
Longitud (métrico) 120 mm
Tipo de producto Pinzas de alta precisión
Cantidad (n.º por caja) 1 unidad
Tipo Pinzas de bloqueo