Learn More
Sampling Systems™ Embudos de acero inoxidable para líquido
Código de producto. 15829601 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
50 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
310 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
15829601 250 mm cada uno
15849601 50 mm cada uno
15899591 120 mm cada uno
15809601 150 mm cada uno
15819601 200 mm cada uno
15839601 310 mm cada uno
6 options
Código de producto. 15829601
Marca: Sampling Systems™ A244250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los embudos de acero inoxidable para líquidos son ideales para usar con muchos tipos diferentes de líquidos.
  • Fabricado en acero inoxidable resistente de grado 304.
  • Construcción sin grietas
  • Boquilla acanalada para facilitar el flujo del producto
  • Disponible en una amplia gama de diámetros superiores para adaptarse a sus necesidades específicas
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 250 mm
Diámetro del tubo (métrico) 18 mm
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de líquidos
Tipo de producto Embudo para líquido