Descripción
- Fabricado en acero inoxidable resistente de grado 304.
- Construcción sin grietas
- Boquilla acanalada para facilitar el flujo del producto
- Disponible en una amplia gama de diámetros superiores para adaptarse a sus necesidades específicas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 200 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 18 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de líquidos |
| Tipo de producto | Embudo para líquido |