Learn More
Linker Industrietechnik™ Tapa de acero inoxidable con mecanismo de rociado para tamices de 200 mm de diámetro
Descripción
La tapa de acero inoxidable se puede utilizar con tamices de ensayo de 200 mm de diámetro que tienen una altura interna de 25 mm. El mecanismo de rociado incluye un conector de manguera de 19,05 mm (3/4 pulgadas).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tapa con mecanismo de rociado |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Para tamices con unas dimensiones de 200 mm × 25 mm (diámetro × altura interna) |
| Diámetro exterior (imperial) | 200mm |