Learn More
Grant Instruments™ Tapa de acero inoxidable con juegos de anillos
Código de producto. 11486427
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
JBA12, JBN12, SAP12
JBA18, JBN18, SAP18
JBA5, JBN5, SAP5
SAP34
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11486427 SAP34 cada uno
11466427 JBA12, JBN12, SAP12 cada uno
11476427 JBA18, JBN18, SAP18 cada uno
11456427 JBA5, JBN5, SAP5 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11486427 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor LF36
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se adapta recipientes altos mientras reduce la evaporación. Los juegos de tapas de acero inoxidable con anillos Grant Instruments son planos con una variedad de diámetros de orificio variables.
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Las tapas planas contienen 2, 4 o 6 juegos de anillos.
  • Diámetro de orificios variables
  • Se adapta a recipientes más altos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 8 juegos de anillos
Para utilizar con (equipo) SAP34
Material Acero inoxidable