Learn More
Grant Instruments™ Tapa de acero inoxidable con juegos de anillos
Descripción
- Fabricado con acero inoxidable
- Las tapas planas contienen 2, 4 o 6 juegos de anillos.
- Diámetro de orificios variables
- Se adapta a recipientes más altos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 6 juegos de anillos |
| Para utilizar con (equipo) | JBA18, JBN18, SAP18 |
| Material | Acero inoxidable |