missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Tapa de acero inoxidable para tamices de 150 mm x 50 mm (diámetro x altura interna)

Código de producto. 11737726
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
150mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
11737726 150mm cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11737726

Marca: Linker Industrietechnik™ 551.550.200901

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Cantidad 1Each
Tipo Tapa
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Para tamices con un diám. de 150 mm y una altura interna de 50 mm
Diámetro exterior (imperial) 150mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.