Learn More
Bochem™ Tapa de acero inoxidable
Código de producto. 10107440
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para bidón de medición graduado de 10 l
Para cubo graduado de 10 l
Para cubo graduado de 15 l
Para jarra graduada de 15 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10107440 Para cubo graduado de 15 l cada uno
10005250 Para cubo graduado de 10 l cada uno
10634121 Para bidón de medición graduado de 10 l cada uno
10694301 Para jarra graduada de 15 l cada uno
4 options
Código de producto. 10107440
Marca: Bochem™ 8334