Learn More
Bochem™ Tapa de acero inoxidable
Código de producto. 10139840
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
250mm
270mm
300mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10139840 270mm cada uno
10519821 300mm cada uno
10672112 250mm cada uno
3 options
Código de producto. 10139840
Marca: Bochem™ 8350
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tapa de acero inoxidable Bochem™ para usarla con recipientes de acero inoxidable de 20, 25 y 100 litros.
  • Acero inoxidable
  • Para su uso con recipientes
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 270mm
Para utilizar con (equipo) Recipiente de acero inoxidable
Material Acero inoxidable (18/10)