Learn More
Grant Instruments™ Tapa de acero inoxidable
Código de producto. p-8014653
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Depósitos ST18, ST26
Depósito ST12
Depósito ST38
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15162625 Depósitos ST18, ST26 cada uno
15152625 Depósito ST12 cada uno
15172625 Depósito ST38 cada uno
3 options
Código de producto. 15162625
Marca: Grant Instruments™ LST26
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ayuda a reducir la evaporación / pérdida de calor y evita la contaminación de muestras. La tapa de acero inoxidable para baños de agua con agitación Grant Instruments™ es para uso continuo con agua por encima de 90 °C.
Ayuda a reducir la evaporación/pérdida de calor y evita la contaminación de muestras.La tapa de acero inoxidable para baños de agua con agitación Grant Instruments™ es para uso continuo con agua por encima de 90 °C.
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Dos vertientes con asa de plástico
  • Para usar con baños de agua con agitación Grant y baños de circulación de calentamiento
  • Evita que el calor se escape
  • Reduce la contaminación de muestras
  • Para uso continuo con agua por encima de 90 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Longitud: 375
Para utilizar con (equipo) Depósitos ST18, ST26
Intervalo de temperatura 90 °C
Material Acero inoxidable