Learn More
Hamilton™ Agujas personalizadas extraíbles de acero inoxidable de cilindro grande
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
22s G
23 G
23s G
25s G
26 G
26s G
Estilo de punta de aguja:
2, 3 o 4
5 o AS
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
Descripción
- Disponibles en varios calibres
- Se suministra en un paquete de 6
- Estilo de punta y longitudes personalizadas
- Esterilizable en autoclave
- Para cilindros grandes
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Stainless Steel |
| Calibre de aguja | 22 G |
| Diámetro interior (métrico) | 0,41 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,72 mm |
| Tipo de producto | Aguja personalizada extraíble |
| Cantidad | 6/paq. |
| Estilo de punta de aguja | 5 o AS |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringas extraíbles (250 μl y más grandes) |