Learn More
Hamilton™ Agujas personalizadas extraíbles de acero inoxidable de cilindro grande
Código de producto. 12316309
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
22s G
23 G
23s G
25s G
26 G
26s G
Estilo de punta de aguja:
2, 3 o 4
5 o AS
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja unitSize
12316309 23s G 5 o AS paquete de 6
10146383 22 G 5 o AS paquete de 6
11542525 22s G 2, 3 o 4 6 PCS
10268047 23 G 2, 3 o 4 paquete de 6
10402205 22 G 2, 3 o 4 paquete de 6
11550042 26 G 2, 3 o 4 6 PCS
10051173 26s G 2, 3 o 4 paquete de 6
12326459 25s G 2, 3 o 4 paquete de 6
8 options
Código de producto. 12316309
Marca: Hamilton™ 773208
Can be used with removable (RN)-style syringes that are 250μL and larger.
  • Disponibles en varios calibres
  • Se suministra en un paquete de 6
  • Estilo de punta y longitudes personalizadas
  • Esterilizable en autoclave
  • Para cilindros grandes
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 23s G
Diámetro interior (métrico) 0,12 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,64 mm
Tipo de producto Aguja personalizada extraíble
Estilo de punta de aguja 5 o AS
Para utilizar con (equipo) Jeringas extraíbles (250 μl y más grandes)