Learn More
Hamilton™ Agujas personalizadas extraíbles de acero inoxidable de cilindro grande
Descripción
- Disponibles en varios calibres
- Se suministra en un paquete de 6
- Estilo de punta y longitudes personalizadas
- Esterilizable en autoclave
- Para cilindros grandes
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Stainless Steel |
| Calibre de aguja | 26s G |
| Diámetro interior (métrico) | 0,13 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,47 mm |
| Tipo de producto | Aguja personalizada extraíble |
| Cantidad | 6/paq. |
| Estilo de punta de aguja | 2, 3 o 4 |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringas extraíbles (250 μl y más grandes) |