Learn More
Sampling Systems™ Cucharones de acero inoxidable
Código de producto. p-7146966 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
120 ml
150 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12987955 50 ml cada uno
12967955 120 ml cada uno
12977955 150 ml cada uno
3 options
Código de producto. 12987955
Marca: Sampling Systems™ A32450
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos cucharones están hechos de acero inoxidable higiénico y son ideales para el muestreo de productos líquidos.
  • Acabado satinado
  • Construcción sin grietas para que se puedan limpiar fácilmente entre lotes
  • Gama de tamaños disponibles
Especificaciones
Tipo de producto Pala
Material Acero inoxidable (AISI 304)
Capacidad (métrico) 50 ml
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de productos líquidos
Longitud (métrico) 275 mm