Learn More
Bochem™ Palas cucharones de acero inoxidable
Código de producto. p-8005459
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
185 mm
345 mm
350 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10485221 345 mm cada uno
10799101 185 mm cada uno
10759681 350 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10485221 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8743
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Gestione las necesidades del laboratorio con la pala de acero inoxidable 18/10 Bochem™ con mango plano.
  • Mango plano
  • Acero inoxidable
  • Pala
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Capacidad (métrico) 620 mL
Certificaciones/conformidad AISI 304
Tipo de producto Pala cucharón
Diámetro exterior (métrico) 140mm
Material Acero inoxidable
Tipo de mango Plano
Longitud (métrico) 345 mm