Learn More
Bochem™ Palas cucharones de acero inoxidable
Descripción
- Mango plano
- Acero inoxidable
- Pala
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Capacidad (métrico) | 620 mL |
| Certificaciones/conformidad | AISI 304 |
| Tipo de producto | Pala cucharón |
| Diámetro exterior (métrico) | 140mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de mango | Plano |
| Longitud (métrico) | 345 mm |