Learn More
Bochem™ Bandeja de laboratorio de acero inoxidable
Código de producto. 10537931
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
290 x 220 x 60 mm
290 x 225 x 50 mm
355 x 305 x 60 mm
400 x 270 x 80 mm
400 x 280 x 70 mm
560 x 385 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10537931 400 x 270 x 80 mm cada uno
10150071 290 x 220 x 60 mm cada uno
10597541 290 x 225 x 50 mm cada uno
10170261 355 x 305 x 60 mm cada uno
10252201 560 x 385 x 100 mm cada uno
10303901 400 x 280 x 70 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10537931 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8705
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada por Bochem™, la bandeja de laboratorio de acero inoxidable es útil para contener y transportar artículos utilizados para experimentación en el laboratorio.
  • Acero inoxidable
  • Ángulos redondos
  • Laterales de acero para proteger el contenido
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 450 x 320 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 400 x 270 x 80 mm
Altura (métrico) 80 mm
Longitud (métrico) 400 mm/450 mm
Material Acero inoxidable
Tipo Bandeja de laboratorio
Anchura (métrico) 270 mm/320 mm
Cantidad 1 unidad
Forma Rectangulares