Learn More
Bochem™ Bandeja de laboratorio de acero inoxidable
Código de producto. 10303901
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
290 x 220 x 60 mm
290 x 225 x 50 mm
355 x 305 x 60 mm
400 x 270 x 80 mm
400 x 280 x 70 mm
560 x 385 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10303901 400 x 280 x 70 mm cada uno
10150071 290 x 220 x 60 mm cada uno
10597541 290 x 225 x 50 mm cada uno
10170261 355 x 305 x 60 mm cada uno
10252201 560 x 385 x 100 mm cada uno
10537931 400 x 270 x 80 mm cada uno
6 options
Código de producto. 10303901
Marca: Bochem™ 8704
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada por Bochem™, la bandeja de laboratorio de acero inoxidable es útil para contener y transportar artículos utilizados para experimentación en el laboratorio.
  • Acero inoxidable
  • Ángulos redondos
  • Laterales de acero para proteger el contenido
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 560 x 385 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 400 x 280 x 70 mm
Altura (métrico) 70 mm
Longitud (métrico) 350 mm/400 mm
Material Acero inoxidable
Tipo Bandeja de laboratorio
Anchura (métrico) 240 mm/280 mm
Cantidad 1 unidad
Forma Rectangulares