Learn More
Bochem™ Tijeras de laboratorio de acero inoxidable
Código de producto. 10326101
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
115 mm
130 mm
145 mm
150 mm
165 mm
180 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10326101 145 mm cada uno
10633652 100 mm cada uno
10305961 115 mm cada uno
10214611 165 mm cada uno
10223941 180 mm cada uno
10490923 130 mm cada uno
10491113 150 mm cada uno
7 options
Código de producto. 10326101
Marca: Bochem™ 4003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada con acero inoxidable
  • Tres tipos: redonda-redonda, afilada-redonda y afilada-afilada
  • Acero inoxidable
Especificaciones
Tipo de producto Tijeras de laboratorio
Longitud (métrico) 145 mm
Material Acero inoxidable
Estilo de punta Afilado/redondo