Learn More
Bochem™ Recipiente de laboratorio de acero inoxidable
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 L
3,5 L
5 l
6,5 L
8,5 L
15,5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Nota:
La tapa no está incluida; se vende por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 180mm |
| Altura (métrico) | 144H |
| Capacidad (métrico) | 3,5 L |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Tipo de producto | Recipiente de laboratorio, 3,5 L |