Learn More
Bochem™ Tapa de recipiente de acero inoxidable
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
160mm
180mm
200mm
220mm
240mm
320mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Sólo tapa.
- Stainless Steel
- For use with Bochem pots 8360-67
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 160mm |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Tipo de producto | Tapa para olla de 2L |