Learn More
Bochem™ Recipiente de laboratorio de acero inoxidable
Descripción
Nota:
La tapa no está incluida; se vende por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 200mm |
| Altura (métrico) | 160H |
| Capacidad (métrico) | 5 l |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Tipo de producto | Recipiente de laboratorio, 5 L |