Learn More
Bochem™ Recipiente de laboratorio de acero inoxidable
Código de producto. 10653072
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 L
3,5 L
5 l
6,5 L
8,5 L
15,5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10653072 15,5 L cada uno
10666331 2,5 L cada uno
10606721 3,5 L cada uno
10135840 5 l cada uno
10258320 6,5 L cada uno
10669852 8,5 L cada uno
6 options
Código de producto. 10653072
Marca: Bochem™ 8366
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nota:
La tapa no está incluida; se vende por separado.
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 300mm
Altura (métrico) 222H
Capacidad (métrico) 15,5 L
Material Acero inoxidable (18/10)
Tipo de producto Recipiente de laboratorio, 15,5 L