Learn More
Nickel Electro™ Vasos de precipitados de acero inoxidable con boquilla
Código de producto. 11429569 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 ml
350 ml
550 ml
700 ml
1000 ml
1250 ml
2000 ml
2500 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11429569 1000 ml cada uno
11756567 200 ml 1 PCS
12737856 350 ml cada uno
12747856 550 ml cada uno
11766617 550 ml 5 PCS
11419569 700 ml cada uno
11439569 1250 ml cada uno
11449569 2000 ml cada uno
11459569 2500 ml cada uno
11469569 5000 ml 1 PCS
10 options
Código de producto. 11429569
Marca: Nickel Electro™ 206
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este resistente vaso de precipitados de acero inoxidable no se astilla ni se ralla y es adecuado para aplicaciones de laboratorio.
  • Vaso de precipitados de laboratorio de acero inoxidable duradero
  • Vasos de precipitados de acero inoxidable con especificación 304 
  • No se astillan ni rallan
  • Aptos para aplicaciones de laboratorio 
  • Todas las superficies son no reactivas 
  • Ofrecen una absorción de cero
Specifications
Diámetro exterior (métrico) 110 mm
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 135 mm
Incluye Boquilla
Tipo Vaso de precipitados