Descripción
- Los bastidores, varillas y conectores de laboratorio resistentes a la corrosión están disponibles en acero inoxidable de alta calidad, lo que ofrece alta resistencia química y durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia fiable y un peso más ligero.
- Los elevadores de laboratorio ofrecen cómodas plataformas de elevación ajustables con una resistencia y durabilidad excepcionales para sujetar equipos de laboratorio pequeños como vidrio, placas calientes y baños de agua a diferentes alturas.
- Simplifique la forma del laboratorio Hay disponibles trece opciones de kit de marco de laboratorio con cuatro diseñadas para caber en campanas de extracción. Crea tu propio sistema de soporte eligiendo entre una amplia selección de varillas, bases y conectores.
- Los conectores fiables aseguran varillas y abrazaderas para satisfacer sus necesidades y cinco soportes exclusivos en una variedad de tamaños y materiales que se adaptan a diferentes varillas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kit de marco de laboratorio |
| Material | Acero inoxidable |
| Descripción | Abrazadera, marco de laboratorio, acero, CLR-FRAMESX |
| Altura (métrico) | 1.219,000 mm |
| Altura (imperial) | 48,00 in |
| Longitud (imperial) | 12,00 in |
| Longitud (métrico) | 305,00 mm |
| Tamaño | 1219 × 305 × 1829 mm (Al × L ×An) |
| Anchura (imperial) | 72,00 in |
| Anchura (métrico) | 1.829,00 mm |