Learn More
Welch Ilmvac™ Brida KF de acero inoxidable con tubo largo
Código de producto. 10551213 Tienda Welch Ilmvac Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
16 mm
24 mm
40,5 mm
Diámetro exterior (imperial):
20 mm
28 mm
44,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10551213 40,5 mm 44,5 mm cada uno
10158121 16 mm 20 mm cada uno
10433122 24 mm 28 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10551213
Marca: Welch Ilmvac™ 701325
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 40,5 mm
Material Acero inoxidable
Diámetro exterior (imperial) 44,5 mm
Longitud global (métrico) 5,8 cm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos DN 40
Tipo de producto Brida KF con tubo largo