Descripción
- GMP design: Crevice-free, mirror polish, full welds
- Includes a pouring lip for easy emptying
- Graduation marks for visual convenience
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Material | Stainless Steel (316L) |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Modelo | Handled |