Learn More
Nickel Electro™ Tarros de acero inoxidable
Código de producto. 15311005 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15311005 3000 ml cada uno
12827595 500 ml cada uno
11439609 1000 ml cada uno
12837595 2000 ml cada uno
4 options
Código de producto. 15311005
Marca: Nickel Electro™ JUGS3000H
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tarros de acero inoxidable de especificación 304 son aptos para aplicaciones farmacéuticas y aplicaciones de laboratorio.
  • Jarras de una sola pieza de acero inoxidable de especificación 304
  • Aptas para aplicaciones de laboratorio y farmacéuticas
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 145 mm
Capacidad (métrico) 3000 ml
Material Acero inoxidable
Acabado Brillo
Altura (métrico) 175 mm
Tipo Bidón