Descripción
- Material escogido para aplicaciones que requieren superficies estériles
- Aptas para aplicaciones de laboratorio y farmacéuticas
- Incluye boquilla para facilitar el vertido
- Diseño interior de una pieza con reborde granulado para una mayor durabilidad
- Jarras de una sola pieza de acero inoxidable de especificación 304
- Ninguna superficie hace reacción. Están muy pulidas y ofrecen absorción cero, lo que facilita su limpieza
- Inmune a soluciones esterilizantes, a la mayoría de los químicos orgánicos y colorantes, y a una amplia variedad de químicos inorgánicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 115 mm |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 155 mm |
| Incluye | Tapa con bisagra |
| Tipo | Bidón |
| Graduated | Sí |