Learn More
Bochem™ Bandeja para instrumentos de acero inoxidable
Código de producto. 10020761
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
160 x 100 x 30 mm
200 x 100 x 50 mm
220 x 150 x 50 mm
240 x 180 x 40 mm
270 x 210 x 40 mm
280 x 180 x 60 mm
300 x 200 x 15 mm
300 x 200 x 50 mm
360 x 300 x 40 mm
440 x 340 x 20 mm
500 x 200 x 80 mm
300 x 150 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10020761 280 x 180 x 60 mm cada uno
10480923 200 x 100 x 50 mm cada uno
10584451 160 x 100 x 30 mm cada uno
10355811 220 x 150 x 50 mm cada uno
11855161 240 x 180 x 40 mm cada uno
10543204 270 x 210 x 40 mm 1 PCS
10326051 300 x 150 x 100 mm cada uno
11875161 360 x 300 x 40 mm cada uno
10789611 300 x 200 x 15 mm cada uno
10253981 300 x 200 x 50 mm cada uno
10555801 440 x 340 x 20 mm cada uno
10729271 500 x 200 x 80 mm cada uno
12 options
Código de producto. 10020761
Marca: Bochem™ 8714
Solo quedan null
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 280 x 180 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 280 x 180 x 60 mm
Altura (métrico) 60 mm
Longitud (métrico) 280 mm
Material Acero inoxidable
Tipo Bandeja de instrumentos
Anchura (métrico) 180 mm
Incluye Tapa
Cantidad 1 unidad
Forma Rectangulares