Learn More
Bochem™ Bandeja para instrumentos de acero inoxidable
Código de producto. p-8004959
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
160 x 100 x 30 mm
200 x 100 x 50 mm
220 x 150 x 50 mm
240 x 180 x 40 mm
270 x 210 x 40 mm
280 x 180 x 60 mm
300 x 200 x 15 mm
300 x 200 x 50 mm
360 x 300 x 40 mm
440 x 340 x 20 mm
500 x 200 x 80 mm
300 x 150 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10480923 200 x 100 x 50 mm cada uno
10584451 160 x 100 x 30 mm cada uno
10355811 220 x 150 x 50 mm cada uno
11855161 240 x 180 x 40 mm cada uno
10543204 270 x 210 x 40 mm 1 PCS
10020761 280 x 180 x 60 mm cada uno
10326051 300 x 150 x 100 mm cada uno
11875161 360 x 300 x 40 mm cada uno
10789611 300 x 200 x 15 mm cada uno
10253981 300 x 200 x 50 mm cada uno
10555801 440 x 340 x 20 mm cada uno
10729271 500 x 200 x 80 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10480923 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8712
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 200 x 100 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 200 x 100 x 50 mm
Altura (métrico) 50 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Material Acero inoxidable
Tipo Bandeja de instrumentos
Anchura (métrico) 100 mm
Incluye Tapa
Cantidad 1 unidad
Forma Rectangulares