Learn More
Sampling Systems™ Bandejas de Instrumentos de Acero Inoxidable
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
215 mm
295 mm
395 mm
490 mm
Anchura (métrico):
160 mm
197 mm
275 mm
320 mm
Altura (métrico):
11 mm
15 mm
18 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Gama de tamaños
- Diseño sin grietas
- Acabado pulido de alta calidad
- Acero inoxidable 304
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 18 mm |
| Longitud (métrico) | 215 mm |
| Material | Acero inoxidable (AISI 304) |
| Tipo | Bandeja |
| Anchura (métrico) | 160 mm |
| Acabado | Pulido |