Learn More
Sampling Systems™ Bandejas de Instrumentos de Acero Inoxidable
Código de producto. 15809711 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
215 mm
295 mm
395 mm
490 mm
Anchura (métrico):
160 mm
197 mm
275 mm
320 mm
Altura (métrico):
11 mm
15 mm
18 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15809711 490 mm 320 mm 15 mm cada uno
15879701 215 mm 160 mm 18 mm cada uno
15889701 295 mm 197 mm 18 mm cada uno
15899701 395 mm 275 mm 11 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15809711 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A674490
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuenta con un diseño sin grietas que permite una limpieza fácil. Las Bandejas de Instrumentos de Acero Inoxidable Sampling Systems™ son ideales para transportar herramientas y equipos.
  • Gama de tamaños
  • Diseño sin grietas
  • Acabado pulido de alta calidad
  • Acero inoxidable 304
Especificaciones
Altura (métrico) 15 mm
Longitud (métrico) 490 mm
Material Acero inoxidable (AISI 304)
Tipo Bandeja
Anchura (métrico) 320 mm
Acabado Pulido