Descripción
Prepare, coloque y transporte instrumentos y muestras con la bandeja de instrumentos Buerkle™.
- Acero inoxidable V2A
- Higiénica y robusta
- Superficie suave y fácil de limpiar
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 460 x 300 x 20 mm |
| Altura (métrico) | 20 mm |
| Longitud (métrico) | 460 mm |
| Material | metálica |
| Anchura (métrico) | 300 mm |
| Longitud (imperial) | 18 in |
| Altura (imperial) | 0,8 in |
| Anchura (imperial) | 11,8 in |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |