Learn More
Socorex™ Agujas de inyección de acero inoxidable
Descripción
- Acero inoxidable
- Bisel afilado
- Reutilizable
- Esterilizable en autoclave
- Incluye caja dispensadora con tapa deslizante para una retirada de la aguja fácil y segura
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo | Aguja de inyección |
| Material | Acero inoxidable |
| Calibre de aguja | 21 G |
| Estilo de punta | Bisel afilado |
| Longitud (métrico) | 25 mm |
| Diámetro (métrico) | 0,8 mm |