Learn More
Socorex™ Agujas de inyección de acero inoxidable
Código de producto. 10594235
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
14 G
16 G
18 G
19 G
21 G
25 g
Longitud (métrico):
3 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Calibre de aguja Longitud (métrico) unitSize
10594235 21 G 40 mm paquete de 12
11857263 25 g 3 mm paquete de 12
11807273 21 G 25 mm paquete de 12
11847273 19 G 30 mm paquete de 12
11867283 16 G 30 mm paquete de 12
11897283 14 G 40 mm paquete de 12
11807293 14 G 50 mm paquete de 12
11867273 18 G 50 mm paquete de 12
8 options
Código de producto. 10594235
Marca: Socorex™ 371.0840
Las agujas de inyección de acero inoxidable Socorex™, con calidad suiza, son agujas Luer Lock fiables y duraderas. Incluyen una caja dispensadora para realizar una extracción sencilla y segura y para dispensar agujas.
  • Acero inoxidable
  • Bisel afilado
  • Reutilizable
  • Esterilizable en autoclave
  • Incluye caja dispensadora con tapa deslizante para una retirada de la aguja fácil y segura
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo Aguja de inyección
Material Acero inoxidable
Calibre de aguja 21 G
Estilo de punta Bisel afilado
Longitud (métrico) 40 mm
Diámetro (métrico) 0,8 mm