Learn More
Socorex™ Agujas de inyección de acero inoxidable
Código de producto. p-8008689
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
1 mm
1,2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
15203168 1,2 mm cada uno
12699285 1 mm paquete de 12
2 options
Código de producto. 15203168
Marca: Socorex™ 371.1210UN
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Stainless Steel
Descripción Calibre 18 × 3/8 pulgadas
Calibre de aguja 18 G
Diámetro exterior (métrico) 1,2 mm
Tipo de producto Aguja de inyección