Learn More
Buerkle™ Perforador de hielo de acero inoxidable
Código de producto. p-8002779 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro de la parte superior exterior (métrico):
10 mm
21 mm
54 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Diámetro de la parte superior exterior (métrico) unitSize
16585200 10 mm cada uno
11866393 21 mm cada uno
10300020 54 mm 1 PCS
3 options
Código de producto. 16585200
Marca: Buerkle™ 53230190
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El perforador de hielo de acero inoxidable Buerkle™ es un muestreador para productos de sustancias ultracongeladas y semisólidas en la industria alimentaria.
  • Acero inoxidable AISI 316L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571)
  • Esterilizable
  • Profundidad de perforación de 20 cm
  • La afilada corona de sierra de la perforadora hueca, muy robusta, corta rápidamente la muestra
  • Se puede cortar una muestra cilíndrica (muestra transversal) de hasta 20 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tipo de producto Perforador de Hielo
Material Acero inoxidable (AISI 316L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571))
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción D.I. 8 mm
Certificaciones/conformidad Certificado de Material
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de hielo
Para utilizar con (equipo) Taladradora
Diámetro de la parte superior exterior (imperial) 1,97 in
Diámetro de la parte superior exterior (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 100 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.