Learn More
Buerkle™ Brocas para congelado
Muestreador para productos congelados del sector alimentación y degustación, así como para sustancias semisólidas y hielo. La broca hueca de gran solidez corta rápidamente el producto de muestreo mediante su corona de serrado. Se puede cortar un cilindro de muestreo con una longitud de hasta 20 cm.
Marca: Buerkle™ 5323-2010
653.61 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.37000kg
Descripción
- Acero inoxidable AISI 316L (1.4404) / AISI 316 TI (1.4571)
- Esterilizable
- 20 cm profundidad de mandrinado
- La corona afilada de la barrenadora hueca muy robusta corta rápidamente la muestra
- Se puede cortar una muestra cilíndrica (muestra transversal) de hasta 20 cm
Especificaciones
Perforador de Hielo | |
Esterilizable en autoclave | |
Ideal para productos ultracongelados y semisólidos en la industria alimentaria | |
200 mm |
Acero inoxidable (V4A) | |
D.I. 50 mm | |
54 mm |