Learn More
Alpaco™ Abrazaderas de acero inoxidable con tornillos verticales
Código de producto. 11999667
Click to view available options
Tamaño (métrico) del asa:
12 a 17 mm
14 a 19 mm
16 a 21 mm
17 a 22 mm
20 a 25 mm
22 a 27 mm
25 a 30 mm
28 a 33 mm
30 a 35 mm
36 a 41 mm
5 a 10 mm
7 a 12 mm
9 a 14 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 11999667
Marca: Alpaco™ INH 27/101628
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una fijación uniforme alrededor de los tubos para crear una junta estanca al agua. Las pinzas de acero inoxidable Alpaco™ con tornillos verticales tienen una resistencia al agua garantizada y se bloquean a mano sin herramientas.
  • Reutilizable
  • Resiste la presión
  • Sin necesidad de lubricantes para el montaje
  • Sujeción suave para evitar daños en el tubo
Especificaciones
Cantidad 10/paq.
Tipo Abrazadera para tubos
Material Acero inoxidable
Tamaño (métrico) del asa 22 a 27 mm