Learn More
Alpaco™ Abrazaderas de acero inoxidable con tornillos verticales
Código de producto. 11959667
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico) del asa:
12 a 17 mm
14 a 19 mm
16 a 21 mm
17 a 22 mm
20 a 25 mm
22 a 27 mm
25 a 30 mm
28 a 33 mm
30 a 35 mm
36 a 41 mm
5 a 10 mm
7 a 12 mm
9 a 14 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño (métrico) del asa unitSize
11959667 14 a 19 mm paquete de 10
11949657 5 a 10 mm paquete de 10
11979667 17 a 22 mm paquete de 10
11989667 20 a 25 mm paquete de 10
11999667 22 a 27 mm paquete de 10
11919677 28 a 33 mm paquete de 10
11909677 25 a 30 mm paquete de 10
11919687 30 a 35 mm paquete de 10
11939687 36 a 41 mm paquete de 10
11949667 12 a 17 mm paquete de 10
11969667 16 a 21 mm paquete de 10
11939717 7 a 12 mm paquete de 10
11949717 9 a 14 mm paquete de 10
13 options
Código de producto. 11959667
Marca: Alpaco™ INH 19/101620
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una fijación uniforme alrededor de los tubos para crear una junta estanca al agua. Las pinzas de acero inoxidable Alpaco™ con tornillos verticales tienen una resistencia al agua garantizada y se bloquean a mano sin herramientas.
  • Reutilizable
  • Resiste la presión
  • Sin necesidad de lubricantes para el montaje
  • Sujeción suave para evitar daños en el tubo
Especificaciones
Cantidad 10/paq.
Tipo Pinzas
Material Acero inoxidable
Tamaño (métrico) del asa 14 a 19 mm