Learn More
Alpaco™ Abrazaderas de acero inoxidable con tornillos verticales
Descripción
- Reutilizable
- Resiste la presión
- Sin necesidad de lubricantes para el montaje
- Sujeción suave para evitar daños en el tubo
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10/paq. |
| Tipo | Pinzas |
| Material | Acero inoxidable |
| Tamaño (métrico) del asa | 12 a 17 mm |