Learn More
Cole-Parmer™ Vaso de precipitados estilo Griffin de acero inoxidable
Código de producto. 11732335 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
600 ml
1200 ml
2000 ml
3000 ml
4000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11732335 3000 ml cada uno
11762315 125 ml cada uno
11782315 600 ml cada uno
11712335 1200 ml cada uno
11722335 2000 ml cada uno
11742335 4000 ml cada uno
6 options
Código de producto. 11732335
Marca: Cole-Parmer™ 0720580
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos vasos de precipitados para una gran variedad de aplicaciones. Los vasos de precipitados de estilo Griffin de acero inoxidable Cole-Parmer™ son ideales para agitar o medir soluciones. Los vasos de precipitados incluyen un borde de vertido sencillo para reducir los derrames.
Utilice estos vasos de precipitados para una gran variedad de aplicaciones.Los vasos de precipitados de estilo Griffin de acero inoxidable Cole-ParmerTM son ideales para agitar o medir soluciones.Los vasos de precipitados incluyen un borde de vertido sencillo para reducir los derrames.
Los vasos de precipitados de estilo Griffin con boquilla de vertido tienen una marca de capacidad completa cerca de la parte superior para garantizar una medición precisa.
  • Capacidades de mezcla duraderas y económicas
  • Fabricado en acero inoxidable de calibre medio 304
  • No corrosivo
  • Fácil de limpiar.
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 140 mm
Capacidad (métrico) 3000 ml
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 140 mm
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 426,7 °C
Tipo Vaso de precipitados
Esterilidad Estériles