Descripción
Utilice estos vasos de precipitados para una gran variedad de aplicaciones.Los vasos de precipitados de estilo Griffin de acero inoxidable Cole-ParmerTM son ideales para agitar o medir soluciones.Los vasos de precipitados incluyen un borde de vertido sencillo para reducir los derrames.
Los vasos de precipitados de estilo Griffin con boquilla de vertido tienen una marca de capacidad completa cerca de la parte superior para garantizar una medición precisa.
- Capacidades de mezcla duraderas y económicas
- Fabricado en acero inoxidable de calibre medio 304
- No corrosivo
- Fácil de limpiar.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 125 mm |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 180 mm |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 426,7 °C |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilidad | Estériles |