Learn More
Bochem™ Bidón de medición graduado con boquilla
Código de producto. 10212271
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. unitSize
10212271 cada uno
1 options
Código de producto. 10212271
Marca: Bochem™ 8391
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una excelente opción para el almacenamiento en el laboratorio.
  • Incluye boquilla para facilitar el vertido
  • Graduados en incrementos de 1 l
  • Fabricado con acero inoxidable 18/10
  • Las tapas se piden por separado
Especificaciones
Tipo de producto Bidón de medición graduado
Diámetro exterior (métrico) 270 mm
Altura (métrico) 300 mm