Learn More
Blanco™ Recipientes de acero inoxidable Gastronorm
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
1,7 L
2,4 L
2,7 L
3,8 L
4 L
5,2 L
5,5 L
6 L
7,5 L
8,5 L
8,9 L
11,7 L
12,7 L
13,3 L
16,7 L
20 L
26,5 L
28,9 L
43,4 L
57,7 L
Tamaño:
GN 1/1
GN 1/2
GN 1/3
GN 1/4
GN 1/6
GN 2/1
GN 2/3
Fondo (métrico):
20 mm
65 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los recipientes de acero inoxidable Gastronorm cuentan con una excepcional estabilidad gracias al estampado de borde periférico. Estos recipientes resistentes y dimensionalmente estables son fáciles de limpiar y ofrecen una higiene óptima gracias a su superficie suave y no porosa.
- Acabado resistente a la corrosión y de primera clase con bordes sin rebaba
- Resistentes a la temperatura de −40 °C a +280 °C
- Fabricados con acero inoxidable insípido e inodoro (AISI 304)
- El acabado de esquina exacto y los anillos de apilamiento evitan los atascos y el enclavamiento durante el apilado
Los recipientes Gastronorm se pueden apilar y combinar en varias combinaciones. Los tamaños estándar incluyen:
- GN 2/1: 650 x 530 mm (Pr. x An.)
- GN 1/1: 530 x 325 mm (Pr. x An.)
- GN 1/2: 325 x 265 mm (Pr. x An.)
- GN 1/4: 265 x 162 mm (Pr. x An.)
- GN 2/3: 354 x 325 mm (Pr. x An.)
- GN 1/3: 325 x 176 mm (Pr. x An.)
- GN 1/6: 176 mm × 162 mm (L × Al)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente Gastronorm |
| Material | Acero inoxidable (304) |
| Certificaciones/conformidad | Norma europea EN 631 |
| Fondo (métrico) | 65 mm |
| Longitud (métrico) | 176 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño | GN 1/6 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | −40 °C a 280°C |
| Volumen (métrico) | 1 L |
| Anchura (métrico) | 162 mm |